Imprimer
2,4-Difluoro-3-méthoxyphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-3-hydroxyanisole
PC302664-10G PC302664-5G PC302664-1G
APOSPC302664-10GEA 410 EUR
APOSPC302664-10G APOSPC302664-5G APOSPC302664-1G
2,4-Difluoro-3-méthoxyphénol 98%
2,4-Difluoro-3-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115938
Numéro CAS: 886499-27-0