Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302654-10G PC302654-5G PC302654-1G PC302654-25G
APOSPC302654-10GEA 321 EUR
APOSPC302654-10G APOSPC302654-5G APOSPC302654-1G APOSPC302654-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660273
Numéro CAS: 186517-27-1