Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 277 EUR
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115950
Numéro CAS: 886499-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II