Imprimer
Acide 4-méthoxy-2-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 306 EUR
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
Acide 4-méthoxy-2-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Acide 4-méthoxy-2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₄
Poids moléculaire: 236.15 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660285
Numéro CAS: 886502-37-0