Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(trifluoromethyl)phenetyl alcohol
PC302647-1G PC302647-5G
APOSPC302647-1GEA 180 EUR
APOSPC302647-1G APOSPC302647-5G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196587
Numéro CAS: 1206593-24-9