Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Poids moléculaire: 254.59 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660251
Numéro CAS: 886501-02-6