4-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅BrClF₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115840 Numéro CAS: 886496-75-9 UN: 3265 ADR: 8,II |