Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 406 EUR
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115945
Numéro CAS: 886499-54-3
UN: 3261
ADR: 8,III