2,3-Difluoro-4-méthoxyaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3-Difluoro-p-anisidine
Formule:
C₇H₇F₂NO Poids moléculaire: 159.14 g/mol Point de fusion: 38…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115986 Numéro CAS: 155020-51-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |