Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 409 EUR
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660186
Numéro CAS: 886502-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III