Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(6-CHLORO-2,3-DIFLUOROPHENYL)ACETIC ACID, 6-CHLORO-2,3-DIFLUOROPHENYLACETIC ACID
PC302631-1G PC302631-5G
APOSPC302631-1GEA 116 EUR
APOSPC302631-1G APOSPC302631-5G
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Poids moléculaire: 206.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368098
Numéro CAS: 887585-13-9