Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
PC302629-1G PC302629-5G
APOSPC302629-1GEA 116 EUR
APOSPC302629-1G APOSPC302629-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Poids moléculaire: 177.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201055
Numéro CAS: 1373921-11-9