Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3-Difluoro-6-chlorobenzoic acid, 6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
PC302628-25G PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA 435 EUR
APOSPC302628-25G APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Poids moléculaire: 192.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368094
Numéro CAS: 887584-84-1