Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 223 EUR
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Poids moléculaire: 176.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368118
Numéro CAS: 797791-33-4