Imprimer
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 116 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
Poids moléculaire: 255.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832362
Numéro CAS: 1017779-39-3
UN: 3265
ADR: 8 III