Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 171 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Poids moléculaire: 274.64 g/mol
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774167
Numéro CAS: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8 III