Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302600-5G PC302600-10G PC302600-1G
APOSPC302600-5GEA 116 EUR
APOSPC302600-5G APOSPC302600-10G APOSPC302600-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Poids moléculaire: 238.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025403
Numéro CAS: 98187-17-8
UN: 3265
ADR: 8 II