Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 116 EUR
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Poids moléculaire: 274.64 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519323
Numéro CAS: 775288-85-2
UN: 3261
ADR: 8 III