Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 159 EUR
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂
Poids moléculaire: 217.1447 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660284
Numéro CAS: 886502-33-6