Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302590-1G PC302590-5G
APOSPC302590-1GEA 203 EUR
APOSPC302590-1G APOSPC302590-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18907236
Numéro CAS: 1323966-41-1