Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302588-1G PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA 136 EUR
APOSPC302588-1G APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258689
Numéro CAS: 1017779-32-6