Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 185 EUR
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196584
Numéro CAS: 1206593-27-2