Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302574-10G PC302574-5G PC302574-1G PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA 582 EUR
APOSPC302574-10G APOSPC302574-5G APOSPC302574-1G APOSPC302574-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553555
Numéro CAS: 1160573-20-5