Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
PC302571-1G PC302571-250MG PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA 190 EUR
APOSPC302571-1G APOSPC302571-250MG APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687182
Numéro CAS: 1323966-35-3
UN: 3261
ADR: 8,III