Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302570-1G PC302570-5G
APOSPC302570-1GEA 111 EUR
APOSPC302570-1G APOSPC302570-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687208
Numéro CAS: 1126320-68-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III