4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅BrClF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18393833 Numéro CAS: 1261606-06-7 UN: 3265 ADR: 8,III |