Imprimer
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 226 EUR
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 206.12 g/mol
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832367
Numéro CAS: 1214347-60-0