Imprimer
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 116 EUR
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519374
Numéro CAS: 1092461-32-9