Imprimer
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302545-1G PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA 136 EUR
APOSPC302545-1G APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258731
Numéro CAS: 1017778-29-8