3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆ClFO₂ Point de fusion: 43…45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115863 Numéro CAS: 177994-49-9 |