Imprimer
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115849
Numéro CAS: 886496-91-9
UN: 3265
ADR: 8,II