Imprimer
3'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302531-25G PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA 449 EUR
APOSPC302531-25G APOSPC302531-5G
3'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
3'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115856
Numéro CAS: 886497-11-6