Imprimer
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302528-1G PC302528-5G
APOSPC302528-1GEA 159 EUR
APOSPC302528-1G APOSPC302528-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832346
Numéro CAS: 1017779-02-0