Imprimer
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302526-10G PC302526-5G PC302526-1G PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA 0 EUR
APOSPC302526-10G APOSPC302526-5G APOSPC302526-1G APOSPC302526-250MG
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246181
Numéro CAS: 883521-79-7