Imprimer
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302525-5G PC302525-1G PC302525-25G PC302525-100G
APOSPC302525-5GEA 89.9 EUR
APOSPC302525-5G APOSPC302525-1G APOSPC302525-25G APOSPC302525-100G
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₂
Poids moléculaire: 216.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832347
Numéro CAS: 1017779-05-3