Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 171 EUR
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Poids moléculaire: 313.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519378
Numéro CAS: 1092461-35-2