Imprimer
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302519-1G PC302519-5G
APOSPC302519-1GEA 148 EUR
APOSPC302519-1G APOSPC302519-5G
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519341
Numéro CAS: 1092460-96-2