Imprimer
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302517-1G PC302517-5G
APOSPC302517-1GEA 171 EUR
APOSPC302517-1G APOSPC302517-5G
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519362
Numéro CAS: 1092461-23-8