Imprimer
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 171 EUR
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Poids moléculaire: 248.20 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519317
Numéro CAS: 1005205-20-8