Imprimer
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302508-1G PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA 166 EUR
APOSPC302508-1G APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
Poids moléculaire: 252.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783232
Numéro CAS: 1261828-37-8