Imprimer
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 174 EUR
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Point de fusion: 63…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832349
Numéro CAS: 1017779-11-1