3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁F₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519319 Numéro CAS: 1092460-73-5 |