Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302495-5G PC302495-10G PC302495-1G
APOSPC302495-5GEA 136 EUR
APOSPC302495-5G APOSPC302495-10G APOSPC302495-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₄Cl₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025384
Numéro CAS: 916420-64-9