Imprimer
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302488-1G PC302488-5G
APOSPC302488-1GEA 116 EUR
APOSPC302488-1G APOSPC302488-5G
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519343
Numéro CAS: 1092461-00-1