Imprimer
Acide 3-(3-fluoro-5-méthylphényl)propionique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 116 EUR
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
Acide 3-(3-fluoro-5-méthylphényl)propionique 98%
Acide 3-(3-fluoro-5-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Poids moléculaire: 182.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832369
Numéro CAS: 1017779-56-4