Imprimer
Acide 3-(3-fluoro-2-méthylphényl)propionique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302483-1G PC302483-5G
APOSPC302483-1GEA 116 EUR
APOSPC302483-1G APOSPC302483-5G
Acide 3-(3-fluoro-2-méthylphényl)propionique 98%
Acide 3-(3-fluoro-2-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 377083-80-2