Imprimer
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302481-25G PC302481-5G PC302481-1G
APOSPC302481-25GEA 449 EUR
APOSPC302481-25G APOSPC302481-5G APOSPC302481-1G
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116056
Numéro CAS: 881190-93-8