Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302472-5G PC302472-1G
APOSPC302472-5GEA 289 EUR
APOSPC302472-5G APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399706
Numéro CAS: 195622-40-3