Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 284 EUR
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687194
Numéro CAS: 1323966-43-3