Imprimer
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302458-5G PC302458-1G
APOSPC302458-5GEA 116 EUR
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Poids moléculaire: 238.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201034
Numéro CAS: 1373920-90-1